Learn More
Sal potásica de éster de etilo de tetrabromofenolftaleína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353306
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353306 5 g 5 g
11343306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12674.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt is used as reagent for detection of proteins and as indicator for ion-pair extraction titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal potásica de éster de etilo de tetrabromofenolftaleína se utiliza como reactivo para la detección de proteínas y como indicador para la valoración de la extracción por pares de iones.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62637-91-6
Fórmula molecular C22H13Br4KO4
Peso molecular (g/mol) 700.06
Número MDL MFCD00011662
Clave InChI WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium tetrabromophenolphthalein ethyl ester, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl phenolate, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl benzenolate, dj-2, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt 1:1, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
PubChem CID 23689366
Nombre IUPAC potasio; 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)-(2-etoxicarbonilfenil)metil]fenolato
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Punto de fusión ∽273°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3848263
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.06