Learn More
Tetrabromobisfenol S, TRC
Código de producto. 30138625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138625 25 g 25 g
30136754 100 g 100 g
17901005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29111025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39635-79-5
Fórmula molecular C12 H6 Br4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 565.8546
Sinónimo 4,4'-Sulfonylbis[2,6-dibromophenol], 2,6-Dibromo-4-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol S, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol S, 4,4'-Dihydroxy-3,5,3',5'-tetrabromodiphenyl sulfone, Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl) sulfone, EB 400S, FG 400S, FR 640, Flame Cut 160R, NFPP, Tetrabromobisphenol S
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)sulfonilfenol
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromobisphenol S
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Br4O4S/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)21(19,20)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4,17-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.672