Learn More
Tetrabromobisfenol A, TRC
Código de producto. 30423089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30423089 1 g
1 options
Código de producto. 30423089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2911051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
CAS 79-94-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H12 Br4 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dibromophenol], BA 59, BA 59BP, BA 59P, Bromdian, CP 2000, FCP 2010, FG 2000, FR 1524, Fire Guard 2000, Firemaster BP 4A, Flame Cut 120G, Flame Cut 120R, GLCBA 59P, NSC 59775, PB 100, RB 100, Saytex CP 2000, Saytex RB 100, Saytex RB 100PC, T 0032, TBBPA, Tetrabromobisphenol A, Tetrabromodian, Tetrabromodiphenylolpropane
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
SMILES CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 543.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.7571
Porcentaje de pureza >95%