Learn More
Tetrabromobisfenol A dimetil éter, TRC
Código de producto. 30421161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421161 2.5 g
30421324 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2913102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37853-61-5
Fórmula molecular C17 H16 Br4 O2
Peso molecular (g/mol) 571.92
Sinónimo Tetrabromobisphenol A-dimethyl Ether, Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-methoxy-, 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)propane, Tetrabromobisphenol A dimethyl ether, Tetrabromobisphenol A methyl ether
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-[2-(3,5-dibromo-4-metoxifenil)propano-2-il]-2-metoxibenceno
SMILES COc1c(Br)cc(cc1Br)C(C)(C)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Br4O2/c1-17(2,9-5-11(18)15(22-3)12(19)6-9)10-7-13(20)16(23-4)14(21)8-10/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.7884