Learn More
Tetrabromobisfenol Éter Alílico A, TRC
Código de producto. 30409201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409201 10 g
30424512 500 g
30418633 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29109510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25327-89-3
Fórmula molecular C21 H20 Br4 O2
Peso molecular (g/mol) 624
Sinónimo Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2-propenyloxy)- (9CI), Propane, 2,2-bis[4-(allyloxy)-3,5-dibromophenyl]- (8CI), 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2-propen-1-yloxy)benzene], 1,1'-Isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-allyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane, BE 51, FG 3200, Fire Guard 3200, Flame Cut 122K, Pyroguard SR 319, SR 319, TBBPA-DE, Tetrabromobisphenol A allyl ether, Tetrabromobisphenol A bis(allyl ether), Tetrabromobisphenol A diallyl ether
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-[2-(3,5-dibromo-4-prop-2-enoxifenilo)propano-2-il]-2-prop-2-enoxibenceno
SMILES CC(C)(c1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1)c2cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromobisphenol A diallyl ether
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20Br4O2/c1-5-7-26-19-15(22)9-13(10-16(19)23)21(3,4)14-11-17(24)20(18(25)12-14)27-8-6-2/h5-6,9-12H,1-2,7-8H2,3-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.8197