Learn More
(-)-Tetrabenazina (>75% ee), TRC
Código de producto. 30421690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421690 25 mg
30414328 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28402325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026016-84-1
Fórmula molecular C19H27NO3
Peso molecular (g/mol) 317.42
Sinónimo (3S,11bS)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (-)-TBZ, (-)-Tetrabenazine, (3S,11bS)-TBZ, (3S,11bS)-Tetrabenazine
Nombre IUPAC (3S,11bS)-9,10-dimetoxi-3-(2-metilpropil)-1,3,4,6,7,11b-hexahidrobenzo[a]quinolizina-2-ona
SMILES COc1cc2CCN3C[C@H](CC(C)C)C(=O)C[C@H]3c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Tetrabenazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1991