Descripción
Testis expressed 38 Polyclonal antibody specifically detects Testis expressed 38 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Testis expressed 38 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HWRKNLRREEHAQQWVEVMRAATFTYSPLLYWINKRRRYGMNAAINTGPAPAVTKTETEVQNPDVLWDLD |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 25 μg |
| Mostrar más |