Learn More
Novus Biologicals™ Testis expressed 264 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18387259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
18387259 0.1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18387259 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00051368T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0.1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo Testis expressed 264
Sinónimo DKFZp451H0417, Putative secreted protein Zsig11, SIG11, testis expressed 264, testis expressed gene 264, testis expressed sequence 264, testis-expressed sequence 264 protein, ZSIG11FLJ13935
Símbolo de gen TEX264