missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testican 1/SPOCK1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605204 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605204 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605204 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF2327Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Testican 1/SPOCK1 Polyclonal antibody specifically detects Testican 1/SPOCK1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Testican 1/SPOCK1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ37170, Protein SPOCK, sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 1, SPOCKcwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican)
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Testican 1/SPOCK1, Arg22-Trp439, Accession # Q08629
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.