Descripción
- Accesorio para baño de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua WTB50 |
| Tipo | Rack para tubos de ensayo |
| Admite | 30 tubos de ensayo (2 filas) |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 32 mm |