Descripción
Semi-quantitative test strips for the determination of Chlorine. Ideal for rapid and easy analysis of Chlorine directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Determine low range chlorine |
| Graduaciones | 0 to 10mg/L Cl2 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Tira reactiva |