Learn More
terc-Butilciclohexano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421137 25 g 25 g
11431137 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24126.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3178-22-1 | C10H20 | 140.27 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3178-22-1
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00001471
Clave InChI XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butylcyclohexane, cyclohexane, tert-butyl, 1-tert-butylcyclohexane, cyclohexane, 1,1-dimethylethyl, unii-0rgt19ucq6, 1,1-dimethylethyl cyclohexane, 0rgt19ucq6, t-butyl cyclohexane, 4-t-butylcyclohexane, tert-butyl-cyclohexane
PubChem CID 18508
Nombre IUPAC terc-butilciclohexano
SMILES CC(C)(C)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylcyclohexane
Punto de fusión -41°C
Densidad 0.83
Punto de ebullición 171°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza ≥99%