Learn More
Terc-butilo 4-(3-hidroxifenil)perhidro-1,4-diazepina-1-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10172794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172794 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10086722 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11346895 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10172794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 886851-68-9
Fórmula molecular C16H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 292.38
Número MDL MFCD08690329
Clave InChI QDERCJJDCUXJSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl perhydro-1,4-diazepine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid, hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid,hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 18525947
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(3-hidroxifenilo)-1,4-diazepano-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)C1=CC(O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)perhydro-1, 4-diazepine-1-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.38
Porcentaje de pureza 95%