Learn More
γ-Terpineno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052650 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10750965 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10052650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    45.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-85-4 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-85-4 , 10191-41-0
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001537
Clave InChI YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen
PubChem CID 7461
ChEBI CHEBI:10577
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,4-dieno
SMILES CC1=CCC(=CC1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Terpinene
Nombre de nota Stabilized
Color Blanco
Densidad 0.8470g/mL
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4720 to 1.477
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 128
Índice Merck 14, 9170
Gravedad específica 0.847
Información de solubilidad Solubility in water: less than 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Estabilizante 0.1 % max. dl-alpha tocopherol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cistales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • y-Terpinene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.