Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-40, solución en agua al 70 %
Código de producto. 16398237 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16398237 1 L 1 litro
16318247 250 mL 250 ml
16308247 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16398237 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68131-40-8
Fórmula molecular [C2H4O]n C13H27O
Número MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tergitol* 15-S-40
Densidad 1.0720 g/mL
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.072
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.