Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-40, solución en agua al 70 %
Código de producto. 16318247 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16318247 250 mL 250 ml
16398237 1 L 1 litro
16308247 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16318247 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464262500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68131-40-8
Fórmula molecular [C2H4O]n C13H27O
Número MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tergitol* 15-S-40
Densidad 1.0720 g/mL
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.072
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.