Learn More
Cole-Parmer™ Limpiador Terg-A-Zyme™
Código de producto. 11787168 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11787168 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11787168 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1777705
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos limpiadores superiores en vidrio, metal, plástico, caucho y otros materiales duros en sus procesos de limpieza críticos. El limpiador TERG-A-Zyme™ se enjuaga completamente sin residuos interferentes.
El limpiador de polvo blanco es seguro, inodoro y cumple con la FDA.
  • El limpiador TERG-A-Zyme combina la potencia del polvo original Alconox con enzimas de proteínas.
  • ALCONOX y TERG-A-ZYME son marcas registradas de Alconox Inc
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador Terg-A-Zyme
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Para utilizar con (aplicación) Para eliminación de proteínas
Cantidad 1 unidad
compliance-icons
Nombre del producto
  • tergazyme
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium tripolyphosphate