Learn More
Terfenadona, TRC
Código de producto. 17938674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938674 1 g 1 g
17969904 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17938674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1145051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43076-30-8
Fórmula molecular C32 H39 N O2
Peso molecular (g/mol) 469.66
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone
Nombre IUPAC 1-(4-tert-butilfenilo)-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidina-1-il]butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terfenadone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.2981