missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERF2IP Antibody (RAP1 4C8/1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18562231 0.025 mg 25 microgramos
18588911 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18562231 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB120144040.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TERF2IP Monoclonal antibody specifically detects TERF2IP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TERF2IP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RAP1 4C8/1
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen dopamine receptor interacting protein 5, Dopamine receptor-interacting protein 5, DRIP5, hRap1, RAP1 homolog, RAP1TERF2-interacting telomeric protein 1, Repressor/activator protein 1 homolog, telomeric repeat binding factor 2, interacting protein, telomeric repeat-binding factor 2-interacting protein 1, TRF2-interacting telomeric protein 1, TRF2-interacting telomeric RAP1 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human TERF2IP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Repair, Endosome Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54386
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.