Learn More
Solución de terbio para ICP/MS, matriz de HNO₃ de 10 mg/L, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium |
| Envase | Frasco |
| Concentración | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Cantidad | 100 mL |