Learn More
Solución de terbio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12977303 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12977303 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12977303 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 458 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    55.28€ / 100 ml
    Ahorro 18.17€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium
Envase Frasco
CAS 7440-27-9
Fórmula molecular Tb
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00011256
Clave InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tb]
Nombre IUPAC terbio
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33376