Learn More
Varilla de terbio, 12,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium |
| Color | Plata a gris |
| Forma física | ≈1,04g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado |
| Cantidad | 25 mm |
| Aspecto | Silver Gray rod |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |