Learn More
Sulfato de terbio (III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342548 10 g 10 g
11332548 2 g 2 g
11322548 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014596.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13842-67-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13842-67-6
Número MDL MFCD00149872
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 360°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 750.19 (606.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton