Learn More
Perclorato de terbio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430301 10 g 10 g
11420301 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430301 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040573.NC
Solicitar formato a granel o personalizado
In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates Terbium(III) perchlorate is substituted for dysprosium(III) perchlorate hexahydrate. By reacting 3-formylchromone and hydrated terbium (III) perchlorate in isopropanol, 3-hydroxymethylchromone [icm], bis(3-chromonyl)methanol [dcm] and the novel complex Tb(imc)3(ClO4)3.5H2O are obtained.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14014-09-6
Número MDL MFCD00150362
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) perchlorate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Tb(ClO4)3·6H2O
Número UN UN3211
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.37 (457.28 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
Densidad 1.5 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqeous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbium(3+) perchlorate