Learn More
Óxido de terbio(III,IV), REacton™, 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Actúa como precursor para la preparación de otros compuestos de terbio. Se utiliza como catalizador redox en reacciones que implican oxígeno. Puede liberar oxígeno a altas temperaturas. Encuentra aplicaciones en la fabricación de vidrio, óptica y cerámica. Las nanopartículas de óxido de terbio se utilizan como reactivos analíticos para la determinación de fármacos en los alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | 2340°C |
| CAS | 12037-01-3 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | Tb{4}O{7} |
| Porcentaje de pureza | 99.998% |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.