Learn More
Óxido de terbio(III,IV), REacton™, 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Actúa como precursor para la preparación de otros compuestos de terbio. Se utiliza como catalizador redox en reacciones que implican oxígeno. Puede liberar oxígeno a altas temperaturas. Encuentra aplicaciones en la fabricación de vidrio, óptica y cerámica. Las nanopartículas de óxido de terbio se utilizan como reactivos analíticos para la determinación de fármacos en los alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium(III,IV) oxide |
| Punto de fusión | 2340°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Índice Merck | 14,9157 |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute acids. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 747.69 |
| Porcentaje de pureza | 99.998% |
| Mostrar más |