Learn More
Óxido de terbio(III,IV), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Product Code. 11316248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11316248 50 g 50 g
11326248 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11316248 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011207.18
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
El óxido de terbio(III,IV) actúa como precursor para la preparación de otros compuestos de terbio. Se utiliza como catalizador redox en reacciones que implican oxígeno. Puede liberar oxígeno a altas temperaturas. Encuentra aplicaciones en la fabricación de vidrio, óptica y cerámica. Las nanopartículas de óxido de terbio se utilizan como reactivos analíticos para la determinación de fármacos en los alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12037-01-3
Fórmula molecular O7Tb4
Peso molecular (g/mol) 747.69
Número MDL MFCD00083151
Clave InChI UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Terbium(III, IV) oxide
Punto de fusión 2340°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.69