Learn More
Yoduro de terbio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396928 5 g 5 g
11306938 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013672.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13813-40-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-40-6
Número MDL MFCD00049573
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) iodide
Punto de fusión 946°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Escamas
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.64
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic