Learn More
Fluoruro de terbio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11346258 5 g 5 g
11326258 1 g 1 g
11336258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 11346258 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011213.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13708-63-9
Fórmula molecular F3Tb
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00049572
Clave InChI LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Terbium(III) fluoride
Punto de fusión 1172°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.92
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton