Learn More
Cloruro de terbio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398818 1 g 1 g
11388818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041678.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10042-88-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-88-3
Fórmula molecular Cl3Tb
Peso molecular (g/mol) 265.28
Número MDL MFCD00011258
Clave InChI GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) chloride
Punto de fusión 588°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -250
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,9157
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.29
Porcentaje de pureza 99.9%