Learn More
Bromuro de terbio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368208 1 g 1 g
11358208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14456-47-4
Fórmula molecular Br3Tb
Peso molecular (g/mol) 398.637
Número MDL MFCD00049571
Clave InChI AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
Nombre IUPAC terbio(3+);tribromuro
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1490°C
Nombre del producto químico o material Terbium(III) bromide
Punto de fusión 827°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.65
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic