Learn More
Isofield™ Mascarilla facial estéril validada Tera 230 para salas blancas, compatible con grado A/B
Descripción
- Mascarilla facial estéril validada para sala limpia con cierre a presión
- 230 mm de longitud con tira nasal maleable
- Configuración de 3 capas no tejidas
- Filtración bacteriana y de partículas de alta eficiencia
- Irradiación gamma, mínimo 25 kGy
- Nivel de garantía de esterilidad 10-6
- Desprendimiento de partículas (tambor Helmke) Categoría I Bolsas envasadas individualmente impresas con tinta resistente al IPA para mantener la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial para sala blanca |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | Polietileno, polipropileno |
| Tamaño | Ancho |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Plisado |