Learn More
TENR Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18129731 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18129731 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18129731 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP220598
Rabbit Polyclonal Antibody
TENR Polyclonal specifically detects TENR in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TENR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q96M93
Alias de gen adenosine deaminase domain containing 1 (testis-specific), adenosine deaminase domain-containing protein 1, FLJ32741, TENR, Testis nuclear RNA-binding protein
Símbolos de los genes ADAD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TENR. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 64 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132612
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Chimpanzee (100%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only