missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenascin C Antibody (4C8MS) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18745863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18745863 0.025 mL 25 microlitros
18730924 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18745863 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11068136SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 22 publications

Tenascin C Monoclonal specifically detects Tenascin C in Human, Mouse, Rat, Feline samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tenascin C
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 4C8MS
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 5 ug/ml, Flow Cytometry 1 ug per million cells, ELISA, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P24821
Alias de gen 150-225, Cytotactin, Glioma-associated-extracellular matrix antigen, GMEM, GP 150-225, Hexabrachion, hexabrachion (tenascin C, cytotactin), hexabrachion (tenascin), HXBcytotactin, JI, MGC167029, Myotendinous antigen, neuronectin, tenascin, tenascin C, Tenascin-C, tenascin-C isoform 14/AD1/16, TN-C, TNGP
Símbolos de los genes TNC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Tenascin C [Swiss-Prot# P24821].
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3371
Especificidad de la prueba NB110-68136 specifically reacts with Domain B on FNIII repeats of Tenascin C.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.