Learn More
Tenalisib R Enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16490887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490887 50 mg 50 miligramos
16463146 25 mg 25 miligramos
16461169 1 mg 1 miligramo
16457307 5 mg 5 miligramos
16405446 100 mg 100 miligramos
16404598 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16490887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112172
MedChemExpress Tenalisib R Enantiomer (RP6530 R Enantiomer) is an R enantiomer of Tenalisib. Tenalisib is a potent and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Tenalisib R Enantiomer (RP6530 R Enantiomer) is an R enantiomer of Tenalisib. Tenalisib is a potent and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenalisib R Enantiomer
CAS 1639417-54-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18FN5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo RP6530 R Enantiomer
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)OC5=CC=CC=C15
Peso molecular (g/mol) 415.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death