Learn More
Tenalisib, MedChemExpress
Código de producto. 16487438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487438 10 mg 10 miligramos
16473586 25 mg 25 miligramos
16469917 5 mg 5 miligramos
16433467 50 mg 50 miligramos
16427416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17645
MedChemExpress Tenalisib (RP6530) is a novel, potent, and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Tenalisib (RP6530) is a novel, potent, and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenalisib
CAS 1639417-53-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18FN5O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo RP6530
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.72 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@@H](NC3=C4NC=NC4=NC=N3)CC)OC5=CC=CC=C15
Peso molecular (g/mol) 415.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.42
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease