Learn More
Eppendorf™ Sistema de verificación de temperatura T6
Código de producto. 15798419 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para su uso con: Mastercycler Serie X50 de PCR
Código de producto.
15798419 Para su uso con: Mastercycler Serie X50 de PCR
1 options
Código de producto. 15798419 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6328006500
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Adecuado para usar con un Mastercycler Serie X50 de PCR, sensor no incluido.
  • Sistema de verificación de temperatura con accesorios
  • Adecuado para uso con un Mastercycler Serie X50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenido y almacenamiento Maletín, caja de medidas, EasyCon, accesorios
Para utilizar con (equipo) Mastercycler Serie X50 de PCR
Descripción Necesita sensor de temperatura