Descripción
- Accesorio
- 1 elección
- Temperaturas: 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C o 75 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora IN260 |
| Tipo | Restricción de temperatura |