Learn More
Buerkle™ Varilla telescópica
Beschreibung
- Se pueden acoplar diferentes herramientas a la varilla telescópica
- Las herramientas (vaso angular, vaso de precipitado de péndulo, portafrascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y red de inmersión) se conectan a la varilla telescópica mediante una práctica unión a presión
- Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
- Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
- Las varillas telescópicas no pueden girarse radialmente, lo que significa un mejor manejo
- Las varillas individuales han sido provistas de un tope de extremo, esto significa que una varilla no puede deslizarse accidentalmente fuera de otra varilla
- Varilla telescópica 5355-0280, modelo extremadamente corto – pero extensible hasta 280 cm. ¡Cabe en cualquier maletero de coche!
- Carcasa de acero inoxidable
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Varilla telescópica |
| Material | Aluminio |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Incluye | 2 Varillas |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso industrial y tratamiento de agua, ideal para el muestreo de baños, depósitos, ejes, cursos abiertos de agua, se usa con un muestreador telescópico |
| Para utilizar con (equipo) | Vaso angulado Bürkle, vaso de péndulo, portabotellas, vaso de acero inoxidable y red de inmersión |
| Longitud (métrico) | De 65 a 120 cm (ajustable) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?