Learn More
Vileda Professional™ Mango telescópico, maxi
Descripción
- El mango de aluminio se extiende desde 9 pies. (274 cm) a 15 pies. (457,2 centímetros)
- Ligero, ergonómico y extremadamente duradero.
- Esterilizable en autoclave
- Anillos codificados por colores (azul, rojo, amarillo y verde) para reducir la contaminación cruzada
- Se puede utilizar con todos los modelos CE Above The Floor Tools™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mango de marco |
| Color | Plata, azul |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño | Se extiende de 9 a 15 pies. |
| Cantidad | 5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Todas las herramientas CE para trabajos sobre el suelo |
| Material | Aluminio |