Learn More
Telcagepant, MedChemExpress
Código de producto. 16483957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483957 50 mg 50 miligramos
16490336 2 mg 2 miligramos
16437816 100 mg 100 miligramos
16420508 5 mg 5 miligramos
16488038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32709
MedChemExpress Telcagepant (MK-0974) is an orally active calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with Kis of 0.77 nM and 1.2 nM for human and rhesus CGRP receptors, respectively.
Telcagepant (MK-0974) is an orally active calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with Kis of 0.77 nM and 1.2 nM for human and rhesus CGRP receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telcagepant
CAS 781649-09-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27F5N6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-0974
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (88.26 mM)
SMILES O=C1NC2=C(N1C3CCN(C(N[C@@H]4CC[C@@H](C5=CC=CC(F)=C5F)CN(CC(F)(F)F)C4=O)=O)CC3)C=CC=N2
Peso molecular (g/mol) 566.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.52
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation