missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEKT2 Antibody (OTI1E6) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30685287 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30685287 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30685287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344848JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TEKT2 Monoclonal antibody specifically detects TEKT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEKT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E6
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen h-tektin-t, TEKTB1tektin-B1, tektin 2 (testicular), tektin-2, Tektin-B1, TEKTIN-T, Testicular tektin, Testicular tektin B1-like protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human TEKT2(NP_055281) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.