Learn More
TEKT2 Antibody (OTI1E11) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30689326 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30689326 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30689326 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344849JF669
Mouse Monoclonal Antibody
TEKT2 Monoclonal antibody specifically detects TEKT2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TEKT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E11
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen h-tektin-t, TEKTB1tektin-B1, tektin 2 (testicular), tektin-2, Tektin-B1, TEKTIN-T, Testicular tektin, Testicular tektin B1-like protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human TEKT2(NP_055281) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1