Learn More
Tegobuvir, MedChemExpress
Código de producto. 16490387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490387 50 mg 50 miligramos
16456747 5 mg 5 miligramos
16444038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10544
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H14F7N5
Cantidad 50 mg
Sinónimo GS 333126 GS-9190
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Peso molecular (g/mol) 517.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.4
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus