Learn More
Tedizolid phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16486208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486208 10 mg 10 miligramos
16428807 5 mg 5 miligramos
16406576 100 mg 100 miligramos
16402347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14855B
MedChemExpress Tedizolid phosphate (TR-701FA) is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens.
Tedizolid phosphate (TR-701FA) is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tedizolid phosphate
CAS 856867-55-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16FN6O6P
Cantidad 10 mg
Sinónimo TR-701FA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (79.94 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@@H](COP(O)(O)=O)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Peso molecular (g/mol) 450.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.32
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation