Learn More
Tedizolid, MedChemExpress
Código de producto. 16466208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466208 10 mg 10 miligramos
16408807 5 mg 5 miligramos
16482337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14855
MedChemExpress Tedizolid (TR 700; Torezolid; DA-7157) is a novel oxazolidinone, acting through inhibition of bacterial protein synthesis by binding to 23S ribosomal RNA (rRNA) of the 50S subunit of the ribosome.
Tedizolid (TR 700
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tedizolid
CAS 856866-72-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15FN6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo TR 700 Torezolid DA-7157
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Peso molecular (g/mol) 370.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.34
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation