Learn More
Unity Lab Services™ Plan de servicio técnico directo para cabinas de seguridad Thermo Scientific Bio
Código de producto. 17260414
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m)
Cabina de bioseguridad (1,8 m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17260414 Cabina de bioseguridad (1,8 m) cada uno
17250414 Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17260414 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor TEDBSC2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El plan de servicio técnico directo proporciona asistencia tras la garantía de fábrica. Incluye un tiempo de respuesta en 3 días (dentro de la ubicación y criterios especificados), asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo.
  • Continúe con el servicio de asistencia tras la garantía de fábrica con una asistencia remota mejorada y un mantenimiento preventivo anual
  • Tiempo de respuesta en 3 días laborales (puede variar según la ubicación) para el mantenimiento correctivo
  • Descuento del 15 % sobre las tarifas a facturar para mano de obra de ingeniería y piezas de repuesto certificadas en fábrica para la visita de mantenimiento correctivo in situ
  • Una visita de mantenimiento preventivo programada, incluido un kit de mantenimiento preventivo (si procede)
  • Acceso ilimitado y prioritario a expertos de asistencia técnica capacitados por el OEM que pueden diagnosticar, investigar y resolver problemas o programar visitas in situ con las últimas herramientas de asistencia remota digital
  • Acceso a la base de conocimientos de servicios en línea
  • Garantía de reparación de mantenimiento correctivo durante la duración de la garantía del producto o 1 año, lo que sea más largo, según se define en los términos y condiciones del contrato
  • Se incluyen actualizaciones de software/firmware del instrumento según sea necesario para respaldar una visita de mantenimiento preventivo
  • Actualizaciones a nuevas versiones de software no incluidas
  • 10 % de descuento en servicios adicionales, incluidas visitas de mantenimiento preventivo adicionales, calibración y servicios de cualificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración 1 años
Para utilizar con (equipo) Cabina de bioseguridad (1,8 m)
Para utilizar con (aplicación) Soporte de garantía posterior a la fábrica
Garantía y oferta de servicio Soporte técnico prioritario, una visita de mantenimiento preventivo
Incluye Tiempo de respuesta en 3 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados), asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo
Tipo de producto Plan de servicio técnico directo
Servicios no incluidos Actualizaciones a nuevas versiones de software
Tiempo de respuesta de la garantía 3 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados)
Servicios incluidos Asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo