Learn More
TdT Antibody (TDT/1393), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18666648 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18666648 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18666648 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308484APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TdT Monoclonal antibody specifically detects TdT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TdT
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TDT/1393
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen deoxynucleotidyltransferase, terminal, EC 2.7.7, EC 2.7.7.31, nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase, TDTDNA nucleotidylexotransferase, Terminal addition enzyme, Terminal deoxynucleotidyltransferase, terminal deoxyribonucleotidyltransferase, Terminal transferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 52-192) of human TdT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04053)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus