Learn More
TDRD3 Antibody (RAB-C419), Alexa Fluor™ 405 - Chimeric, R&D Systems™
Código de producto. 18611980 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611980 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611980 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320149AF405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TDRD3 Monoclonal specifically detects TDRD3 in Human samples. It is validated for ChIP Assay∣ELISA∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunoprecipitation∣Mass Spectrometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TDRD3
Aplicaciones ChIP Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C419
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ21007, tudor domain containing 3, tudor domain-containing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing TDRD3 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81550
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus