Learn More
TDP-43/TARDBP Antibody (TARDP/9299R), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200076151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18623925 20 μg 20 microgramos
18695974 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18623925
Marca: Novus Biologicals NBP32380520ug
Rabbit Monoclonal Antibody
TDP-43/TARDBP Monoclonal antibody specifically detects TDP-43/TARDBP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TDP-43/TARDBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TARDP/9299R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment within human TDP-43/TARDBP aa 200 to the C-terminus.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, Immunology, Mitochondrial Fusion Proteins, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ